Learn More
Casein, Hammarsten Grade, Thermo Scientific Chemicals
Cream to light yellow, lyophilized powder.
Marca:  Thermo Scientific J12840.22
Detalles adicionales : CAS : 9000-71-9 Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15845098
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Cream to light yellow
  • Protein: ≥95%
  • Melting point: ∽280°C (dec.)
  • MDLNumber: MFCD00081481
  • CAS: 9000-71-9
Especificaciones
Especificaciones
75000 to 100000
100 g
Hygroscopic
Casein
Plastic bottle
Lyophilized
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos