Learn More
Carl Zeiss™ Bombillas de repuesto para microscopios y fuentes de alimentación de fibra óptica
Descripción
- Accesorio para su uso con estereomicroscopios Carl Zeiss
- Bombilla halógena
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bombilla halógena |
| Para utilizar con (equipo) | Axiostar Plus Student; Axiostar Plus ICS |
| Longitud (imperial) | 1,18 in |
| Longitud (métrico) | 29,9 mm |
| Tensión | 6 V |
| Vataje | 20 w |