Learn More
Carl Zeiss™ Bombillas de repuesto para microscopios y fuentes de alimentación de fibra óptica
Código de producto. 10569511
Click to view available options
Tipo:
Bombilla halógena
Bombilla halógena reflectora
Mercurio HBO
Vataje:
20 w
103 w
150 w
Para utilizar con (equipo):
Axio Examiner, Imager, Observer, Scope; Axioplan; Axioskop™; Axiotech; Axiovert™; PALM; Stemi; y SteREO
Axiostar Plus Student; Axiostar Plus ICS
Fuente de alimentación de fibra óptica KL1500
Fuente de alimentación de fibra óptica KL200
Microscopio invertido ID03
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contienen mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos de los productos que contienen mercurio no están disponibles para su venta en algunos estados.
Los productos de esta agrupación pueden tener tensiones diferentes al estándar de 110/115 V de EE. UU. Revise y confirme su selección antes de completar el pedido. Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
Código de producto. 10569511
Marca: Carl Zeiss™ 4170859005000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contienen mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos de los productos que contienen mercurio no están disponibles para su venta en algunos estados.
Los productos de esta agrupación pueden tener tensiones diferentes al estándar de 110/115 V de EE. UU. Revise y confirme su selección antes de completar el pedido. Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
Para microscopios Carl Zeiss y fuentes de alimentación de fibra óptica
  • Accesorio para su uso con estereomicroscopios Carl Zeiss
  • Bombilla halógena
Especificaciones
Tipo Bombilla halógena reflectora
Para utilizar con (equipo) Fuente de alimentación de fibra óptica KL200
Tensión 8 V
Vataje 20 w