Learn More
Motic™ Ocular de campo ancho WF15X/12 mm
Código de producto. 11838183
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
15X
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Potencia de aumento unitSize
11838183 15X 1 PCS
1 options
Código de producto. 11838183
Marca: Motic™ 53100143
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cambie el ocular 10X estándar de su microscopio. El ocular de campo ancho Motic™ WF15X/12mm aumenta la ampliación en 15X.
  • Aumenta la ampliación estándar 10X.
  • Número de campo: 12 mm
  • Ampliación 15X
Especificaciones
Tipo Ocular de campo ancho
Campo de visión 12 mm
Potencia de aumento 15X
Cantidad 1 unidad