Learn More
Carl Zeiss™ Tapas antipolvo para microscopio
Código de producto. 10052032
Change view
Click to view available options
Tipo:
Tapa antipolvo para microscopio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10052032 Tapa antipolvo para microscopio cada uno
1 options
Código de producto. 10052032
Marca: Carl Zeiss™ 4593060000000
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
57,0 L x 13,5 Pr x 65,0 cm Al
Compatible con los siguientes microscopios Carl Zeiss:
  • Axio Lab.A1
  • Axio Lab.A1 FL-LED
  • Axio Lab.A1 MAT
  • Axio Lab.A1 Pol
  • Axiolab™
  • Axiostar™
  • Axiostar Plus
  • Axiostar Plus FL
  • Stemi™ 2000
  • Stemi 2000 C
  • Stemi 2000 C para KS ELISPOT
  • Stemi 2000 CS
  • Stemi DR 1040
  • Stemi DR 1063
  • Stemi DR 1663
  • Stemi DV4
  • Stemi SV 11
  • Stemi SV 11 Apo
  • Stemi SV 6
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V8
Especificaciones
Tipo Tapa antipolvo para microscopio
Fondo (imperial) 5,31 in
Fondo (métrico) 13,5 cm
Para utilizar con (equipo) AxioLab™.A1, AxioLab™.A1 FL-LED, AxioLab™.A1 MAT, AxioLab™.A1 Pol, Axiolab, Axiostar™, Axiostar™ Plus, Axiostar™ Plus FL, Stemi™
Altura (imperial) 25,5 pulg
Altura (métrico) 65 cm
Longitud (imperial) 22,4 in
Longitud (métrico) 57 cm