Learn More
Carl Zeiss™ Adaptador para cámara con montaje en C
Descripción
Adapta el microscopio para su uso con cámaras fijas o de vídeo con montaje en C; interfaz 0,63X f/60 mm
Accesorio para:
- Stemi 2000 C/CS
- Axiostar
- Axioskop
- AxioImager D1
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de cámara |
| Para utilizar con (equipo) | Cámara con montaje en C |
| Accesorios necesarios | Stemi™ 2000C/CS, Axiostar™, Axioskop™, AxioImager D1 |