Learn More
Solución Careez (II), Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Especificaciones
Color | Amarillo |
Punto de ebullición | 100°C |
Punto de fusión | 0°C |
Composición | 106 g K4(Fe(CN)6).3H2O / l H2O |
Densidad | 1.12g/mL |
Información de solubilidad | Water Soluble |
Olor | Odorless |
pH | ±9.5 |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |