Learn More
Fisherbrand™ Insertos para criocajas de cartón
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos de cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
- Acabado repelente al agua
Especificaciones
10 Paquetes | |
Insertos para caja criogénica | |
Tubos de almacenamiento de muestras | |
133 mm | |
7 x 7 |
Cartón | |
Almacenamiento de muestras | |
65 mm | |
133 mm |