Learn More
Tenak™ Cajas criogénicas de cartón sin divisor
Ahorre espacio en el laboratorio con la criocaja de cartón Tenak™Origami. La caja consta de una tapa y una base con instrucciones para crear una criocaja cuadrada estable y de alta calidad.
Marca: Tenak™
Detalles adicionales : Peso : 4.14000kg
Descripción
- Ahorro de espacio en el laboratorio
- La caja de 134 x 134 mm encaja en todos los sistemas de gradilla de almacenamiento
- Paquetes de 100 unidades
Especificaciones
Cartón | |
Caja criogénica | |
100/paq. | |
133 mm | |
4,6 kg |
Cuadrada | |
Sin divisor | |
133 mm | |
52 mm |