Learn More
Labconco™ Filtros de carbono para estaciones de trabajo Protector™™
Absorbe humos y vapores químicos nocivos
Marca: Labconco™ 3924201
Detalles adicionales : CAS : 7681-11-0 Peso : 0.80000kg
Descripción
Compatible con estaciones de trabajo Protector con ventiladores integrados (2004 o posterior).
Información de órdenes
45,7 cm an. x 914 cm prof. x 2,5 cm al.
Especificaciones
Carbono | |
1 in | |
6,4 Kg | |
36 in | |
2,5 cm | |
91,4 cm | |
45,7 cm | |
Adsorber formol, formaldehído |
Estación de trabajo Protector™ | |
14 lb | |
30/40 pulg | |
18 in | |
76,2 a 101,6 x 45,7 x 2,5 cm | |
Entre 76,2 y 101,6 cm | |
Filtro |