Learn More
Cytiva Capto™ MMC ImpRes Multimodal BioProcess™ Chromatography Medium
For high-resolution polishing of monoclonal antibodies (MAbs) and other biomolecules
Marca: Cytiva 17371601
Detalles adicionales : Peso : 0.07600kg
Descripción
- Altas tasas de rendimiento obtenidas mediante gránulos de alta resolución y ligando con selectividad
- Elimina de forma eficiente los agregados, virus y principales contaminantes en los procesos de AcM
- Permite el uso de un enfoque de plataforma para el desarrollo de procesos de AcM
- Muestra una amplia ventana operativa de pH/sal
Evitar el uso de agentes oxidantes, detergentes catiónicos.
Especificaciones
25 ml | |
1 M de ácido acético, 1 M de NaOH, 2 M de NaCl, 1-propanol al 5 %, isopropanol al 30 %, etanol al 70 % | |
De 25 a 39 μ m/ml | |
Medios Capto MMC ImpRes | |
300 kPa | |
De 3 a 12 | |
Intercambiador multimodal de cationes débiles |
Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (mAb) y otras biomoléculas | |
De 4 °C a 30 °C | |
De 60 a 90 mg de calmodulina/ml | |
40 μm | |
Agarosa de flujo alto | |
Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio |
Seguridad y manipulación
- Capto MMC ImpRes, 25 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.