Learn More
Erlab™ Superficies de trabajo Captair™
Diseñados para laboratorios especializados en campos como biología, botánica, aeroespacial, electrónica, productos farmacéuticos y cosmética. Las superficies de trabajo Erlab™ Captair™ se utilizan con estaciones de trabajo Captair PCR.
Marca: Erlab™ I0120030001
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Alta resistencia química y mecánica
- Esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza
- Bandeja para derrames integrada
Especificaciones
Para mobiliario de laboratorio modelo XLS71 | |
Sobremesa | |
Ideal para pesaje de precisión |
Bastidor estanco | |
Resina fenólica |