Learn More
Erlab™ Superficie de trabajo Captair Smart Trespa™
La superficie de trabajo Erlab™ Captair Smart Trespa™ está diseñada para utilizarse con la gama de campanas extractoras de filtración sin conductos Captair Smart.
Marca: Erlab™ I0160030001
Detalles adicionales : Peso : 14.00000kg
Descripción
- Fabricado con resina fenólica con brazo ergonómico para una posición de trabajo cómoda
- Alta resistencia química y mecánica
- Ideal para operaciones de pesaje de precisión
Especificaciones
Campana extractora Smart 321 | |
510 mm | |
Superficie de trabajo |
Bandeja para derrames | |
694 mm | |
Resina fenólica |