Learn More
Erlab™ Campana extractora sin conductos Captair™ Smart 481
Diseñada con filtración avanzada de carbono para minimizar la exposición química.
en la oferta
Descripción
- Sensores para detectar la rotura del filtro por parte de disolventes, ácidos o formaldehído
- Filtro de seguridad en caso de saturación del filtro principal
- Control continuo de la velocidad frontal del aire
Programa de seguridad Erlab
- Análisis y validación de aplicaciones, certificación de uso y recordatorios de cambios de filtro
- Conéctese a eGuard™ para ver el estado, las notificaciones y las alertas en tiempo real
- Función Smart-Light para iluminar la campana extractora
Flexibilidad
- Columna de filtración configurable
- No se necesita conducto
Medio ambiente
- No se liberan sustancias químicas peligrosas a la atmósfera
- Bajo consumo de energía
Especificaciones
Carcasa del filtro sin conductos |