Learn More
Erlab™ Campana extractora Captair 714 Smart
Las campanas extractoras Erlab™ Captair 714 Smart están diseñadas con una forma de comunicación sencilla e innovadora para que sepa que la campana le protege y funciona de forma óptima.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Campana extractora de filtración sin conductos |
---|---|
Certificaciones/conformidad | AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - BS 7989: Inglaterra DIN 12 927:Alemania - EN 1822:1998 (filtros HEPA H14 y ULPA U17); Marcado CE |
Fondo (métrico) | 749 mm |
Descripción | Aberturas totales o guillotina reversa: la guillotina ajustable proporciona una posición ergonómica para el usuario cuando se utilizan equipos grandes sin comprometer la contención |
Caudal | 518 cfm |
Descripción
- Tipo C: filtración de carbono para gases y vapores
- Tipo P: filtración de partículas para polvos
- Filtro AS: para vapores orgánicos
- Filtro BE: polivalente para vapores ácidos + orgánicos
- Filtro F: para vapores de formaldehído
- Filtro K: para vapores de amoníaco
- Filtro HP: HEPA H14: filtración con una eficiencia del 99,995 % de partículas con un tamaño superior a 0,1 μm
- Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión revestido con polímero antiácido
- Velocidad frontal del aire: De 0,4 a 0,6 m/s / de 79 a 118 fpm
- Módulo de filtración de polipropileno
- Comunicación sencilla mediante sistema de pulsación LED: ajustes del ventilador, temporizador de uso, fallo del ventilador, velocidad frontal y detección automática de saturación del filtro
- 1 columna que se puede configurar para manipular líquidos, polvos o ambos
- Para que el mando a distancia controle el estado de la campana extractora, cambie la configuración y proporcione alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos (móvil, tablet y ordenador)
- Conexión de cable de conectividad RJ45 para ver y cambiar la configuración de la campana extractora
- Iluminación interior: Iluminación LED > 650 Lux
- El anemómetro de alambre caliente emitirá una alarma si la velocidad frontal disminuye
Especificaciones
Campana extractora de filtración sin conductos | |
749 mm | |
518 cfm | |
220 W | |
1805 mm |
AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - BS 7989: Inglaterra DIN 12 927:Alemania - EN 1822:1998 (filtros HEPA H14 y ULPA U17); Marcado CE | |
Aberturas totales o guillotina reversa: la guillotina ajustable proporciona una posición ergonómica para el usuario cuando se utilizan equipos grandes sin comprometer la contención | |
50/60 Hz | |
90/220 V |