Learn More
SGE Analytical Science™ Columna capilar BPX90 para GC
Utilice estas columnas para una gran variedad de aplicaciones. Las columnas capilares BPX90 GC SGE Analytical Science™ son ideales para la rápida separación de fragancias, aromáticos, petroquímicos, pesticidas, PCB e isómeros de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME).
Marca: SGE Analytical Science™ 054590
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
90 % de polisilfenileno-siloxano de cianopropilo- Fase unida única
- Altamente polar
- Térmicamente estables
Especificaciones
0,25 mm | |
Columna capilar BPX90 para GC | |
0,25 μm |
60 mm | |
De 80 °C a 280 °C |