missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Capicua Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
218.40€ - 457.80€
Especificaciones
| Antígeno | Capicua |
|---|---|
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Western Blot (Negative) |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18005245
|
Novus Biologicals
NB110-59905SS |
0.025 mg |
231.00€ 218.40€ / 25 microgramos Ahorro 12.60€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18799743
|
Novus Biologicals
NB110-59905 |
0.1 mg |
484.00€ 457.80€ / 0.10 miligramo Ahorro 26.20€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Capicua Polyclonal specifically detects Capicua in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).Especificaciones
| Capicua | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Western Blot (Negative) | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| capicua homolog (Drosophila), KIAA0306capicua (Drosophila) homolog, protein capicua homolog | |
| CIC | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| 164 kDa |
| 1 mg/mL | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Canine | |
| Q96RK0 | |
| 23152 | |
| The epitope recognized by this antibody maps to a region within residue 1150-1200 of human Capicua. [NP_055940.3] | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto