missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Capicua Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18005245 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18005245 0.025 mg 25 microgramos
18799743 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18005245

Marca: Novus Biologicals NB11059905SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Capicua Polyclonal specifically detects Capicua in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Capicua
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Western Blot (Negative)
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96RK0
Alias de gen capicua homolog (Drosophila), KIAA0306capicua (Drosophila) homolog, protein capicua homolog
Símbolos de los genes CIC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope recognized by this antibody maps to a region within residue 1150-1200 of human Capicua. [NP_055940.3]
Peso molecular del antígeno 164 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23152
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.