missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CAPG Mouse anti-Human, Clone: 3A5B2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CAPG |
|---|---|
| Clon | 3A5B2 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16848005
|
Proteintech
66277-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16838005
|
Proteintech
66277-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the gelsolin/villin family of actin-regulatory proteins. The encoded protein reversibly blocks the barbed ends of F-actin filaments in a Ca2+ and phosphoinositide-regulated manner, but does not sever preformed actin filaments. By capping the barbed ends of actin filaments, the encoded protein contributes to the control of actin-based motility in non-muscle cells. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene.Especificaciones
| CAPG | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Actin regulatory protein CAP G, AFCP, CAPG, Macrophage capping protein, MCP | |
| CAPG | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 3A5B2 | |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P40121 | |
| 822 | |
| CAPG Fusion Protein Ag24676 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CAPG |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto