missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CAPG Mouse anti-Human, Clone: 3A5B2, Proteintech

Código de producto. 16848005 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16848005 20 μL 20 microlitros
16838005 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16848005 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 662771IG20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a member of the gelsolin/villin family of actin-regulatory proteins. The encoded protein reversibly blocks the barbed ends of F-actin filaments in a Ca2+ and phosphoinositide-regulated manner, but does not sever preformed actin filaments. By capping the barbed ends of actin filaments, the encoded protein contributes to the control of actin-based motility in non-muscle cells. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene.

Especificaciones

Antígeno CAPG
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3A5B2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CAPG
N.º de referencia del gen P40121
Alias de gen Actin regulatory protein CAP G, AFCP, CAPG, Macrophage capping protein, MCP
Símbolos de los genes CAPG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CAPG Fusion Protein Ag24676
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 822
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.