Learn More
Gravis Cap
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
25mm de tamaño de rosca
28 mm de tamaño de rosca
35mm de tamaño de rosca
45mm de tamaño de rosca
Especificaciones
Tamaño del tapón | 25 mm |
Para utilizar con (equipo) | 25mm de tamaño de rosca |
Tipo de producto | Tapón |
N.° por paquete | Paquete de 100 |
Cantidad | Paquete de 100 |