Learn More
Invitrogen™ Canine GM-CSF ELISA Kit
Canine GM-CSF quantitates canine GM-CSF in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EC5RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Canine GM-CSF quantitates canine GM-CSF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine GM-CSF.
El GM-CSF (factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos) es un factor de crecimiento hematopoyético de 14,6 kDa que existe en formas biológicamente activas glicosiladas y no glicosiladas, y estimula el desarrollo de granulocitos, macrófagos, megacariocitos tempranos y células progenitoras eosinófilos. La forma activa de la proteína GM-CSF se encuentra fuera de la célula como un homodímero y el gen de GM-CSF se ha localizado en un grupo de genes relacionados en la región cromosómica 5q31, que se sabe que está asociado con eliminaciones intersticiales en el síndrome 5q y la leucemia mielógena aguda. Otros genes en el grupo incluyen los que codifican las interleucinas 4, 5 y 13. La capacidad del GM-CSF recombinante para aumentar la recuperación de células hematopoyéticas se ha convertido en uno de los aspectos prioritarios en el tratamiento terapéutico de los pacientes tras el trasplante de médula ósea. En estudios recientes se ha investigado el GM-CSF en enfermedades inflamatorias y autoinmunes como artritis, enfermedad pulmonar intersticial relacionada con artritis, nefritis y psoriasis. En el SNC, se ha estudiado la reducción o neutralización de GM-CSF en la encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) y la esclerosis múltiple (EM).Especificaciones
Factor estimulante de colonias 2; factor estimulante de colonias 2 (granulocito-macrófago); factor estimulante de colonias; LCR; LCR2; Csfgm; Citoquina; gmCSF; Gm-CSF; factor estimulante de colonias de macrófagos granulocitos; factor estimulante de colonias de macrófagos granulocitos; factor estimulante de colonias de macrófagos granulocitos 2; factor estimulante de colonias de macrófagos granulocitos; MGC131935; MGC138897; MGC151255; MGC151257; MGI-IGM; M-GM-CSF; Molgramostina; puesto. GM-CSF; sargramostim | |
0,13 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CSF2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,13 a 25 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P48749 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
GM-CSF | |
4 h 45 min |