Learn More
(+/-)-Canforquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Camphorquinone derivative (i.e. carboxylated camphorquinone) is used as visible-light photoinitiator in biomedical applications. It is also used in dentistry and is often used in conjunction with hydrogen donating amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado de la camforquinona (es decir, la camforquinona carboxilada) se utiliza como fotoiniciador de luz visible en aplicaciones biomédicas. También se utiliza en odontología y suele emplearse junto con hidrógeno donando amina.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter etílico y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El derivado de la camforquinona (es decir, la camforquinona carboxilada) se utiliza como fotoiniciador de luz visible en aplicaciones biomédicas. También se utiliza en odontología y suele emplearse junto con hidrógeno donando amina.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter etílico y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (+/-)-Camphorquinone |
Punto de fusión | 198°C to 202°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1909463 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.22 |
Porcentaje de pureza | 99% |