Learn More
Cloruro de (–)-ácido canfánico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.90€ - 428.00€
CAS | 39637-74-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H13ClO3 |
Peso molecular (g/mol) | 216.66 |
Número MDL | MFCD00135626 |
Clave InChI | PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N |
Sinónimo | 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride |
PubChem CID | 12364938 |
Nombre IUPAC | Cloruro de (4S)-1,7,7-trimetil-2-oxo-3-oxabiciclo[2.2.1]heptano-4-carbonilo |
SMILES | CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10398580
|
Thermo Scientific Acros
209890010 |
1 g | Frasco de plástico |
41.90€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10616622
|
Thermo Scientific Acros
209890050 |
5 g | Frasco de plástico |
119.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10310554
|
Thermo Scientific Acros
209890250 |
25 g | Frasco de plástico |
428.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiralIdentificadores de productos químicos
39637-74-6 | |
216.66 | |
PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N | |
12364938 | |
CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C |
C10H13ClO3 | |
MFCD00135626 | |
1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride | |
Cloruro de (4S)-1,7,7-trimetil-2-oxo-3-oxabiciclo[2.2.1]heptano-4-carbonilo |
Especificaciones
(-)-Camphanic acid chloride | |
39637-74-6 | |
100.0 | |
Auténtico | |
C10H13ClO3 | |
− 18.00 | |
Solubility in water: decomposes | |
CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C | |
216.66 | |
216.66 | |
Polvo |
98% | |
97.5 | |
67.0°C to 71.0°C | |
98% | |
MFCD00135626 | |
1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride | |
PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N | |
Cloruro de (4S)-1,7,7-trimetil-2-oxo-3-oxabiciclo[2.2.1]heptano-4-carbonilo | |
12364938 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
En contacto con el agua libera gases tóxicos.
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llevar protección para los ojos/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 254-552-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- (-)-Camphanic acid chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only