Learn More
Cloruro de (–)-ácido canfánico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616622 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616622 5 g Frasco de plástico 5 g
10398580 1 g Frasco de plástico 1 g
10310554 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10616622 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209890050
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 39637-74-6 | C10H13ClO3 | 216.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39637-74-6
Fórmula molecular C10H13ClO3
Peso molecular (g/mol) 216.66
Número MDL MFCD00135626
Clave InChI PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N
Sinónimo 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride
PubChem CID 12364938
Nombre IUPAC Cloruro de (4S)-1,7,7-trimetil-2-oxo-3-oxabiciclo[2.2.1]heptano-4-carbonilo
SMILES CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (-)-Camphanic acid chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67.0°C to 71.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 g
Rotación específica − 18.00
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.66
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Camphanic acid chloride
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faresætning
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.