Learn More
Applied Biosystems™ cAMP-Screen™ Cyclic AMP Immunoassay System
Determinación ultrasensible de los niveles de AMP cíclico (cAMP) en lisados celulares. El inmunoensayo de AMP cíclico de 96 pocillos cAMP-Screen™ es un inmunoensayo quimioluminiscente y competitivo disponible en un formato que garantiza la máxima flexibilidad para permitir adiciones manuales de reactivos o procesamientos automatizado de alto rendimiento.
Marca: Applied Biosystems™ 4412183
4708.52 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21957" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
- Combina un sustrato quimioluminiscente y altamente sensible CSPD™ con el potenciador SAPPHIRE-II™ que se activa con un conjugado enzimático compuesto por cAMP unido a fosfatasa alcalina (cAMP-AP)
- La formulación de sustrato/potenciador quimioluminiscente lista para su uso genera una emisión de luz de brillo constante a partir de los 30 minutos después de la adición
- Se utiliza principalmente en el cribaje secundario y en la investigación preclínica, donde la sensibilidad y la ausencia de falsos positivos son esenciales
- Más sensibilidad que cualquier otro ensayo de cAMP disponible en el mercado
- Horas de tiempo de lectura con poca o ninguna degradación de la señal
- Protocolo sencillo
- Útil para una amplia variedad de estudios de activación de receptores
Este ensayo quimioluminiscente está diseñado para proporcionar más sensibilidad que cualquier otro ensayo de cAMP disponible en el mercado. Se pueden detectar hasta 60 femtomoles de cAMP. El ensayo tiene un amplio rango dinámico, por lo que es capaz de detectar de 0,06 a 6 000 picomoles de cAMP sin necesidad de diluir o manipular las muestras como en la acetilación. Esto es especialmente útil en ensayos basados en células, ya que se mide la estimulación y la inhibición de los agonistas o antagonistas acoplados a GS o Gi. La precisión intraensayo para las muestras duplicadas suele ser del 5 % o menos. Una vez que la formulación sustrato/potenciador alcanza la señal de brillo, la placa se puede leer durante horas con poca o ninguna degradación de la señal. Esto es útil en procesos de cribaje en los que se comparan varias placas entre sí. Además, el ensayo muestra una reactividad cruzada excepcionalmente baja con otros nucleótidos cíclicos o que contienen adenosina.
- Objetivo: AMP cíclico
- Tiempo de incubación del ensayo: 1 h
- Sensibilidad del ensayo: 60 femtomoles de cAMP
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con (equipo): Lector de microplacas
- Etiqueta/tinte: Fosfatasa alcalina
- Tipo de muestra: Lisados celulares
- Volumen de la muestra: 60 μl
- Almacenamiento: Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C
Especificaciones
cAMP de 60 femtomoles | |
Quimioluminiscente | |
GPCR (receptores acoplados a proteína G) | |
Lector de microplacas | |
No-Gene | |
960 ensayos | |
AMP Cíclico |
1 kit, almacenar entre 2 °C y 8 °C | |
cAMP-Screen™ | |
Lisados celulares | |
No-Gene | |
AP | |
60 μl |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.