Learn More
Cytiva EIA Biotrak™ para AMP cíclico directo
Se utiliza para la medición directa de cAMP en lisados de células sin necesidad de la eliminación de los reactivos de extracción. Cytiva Life Sciences™ cAMP Direct BioTrak™ EIA representa una tecnología cómoda, de alta sensibilidad y basada en peroxidasa que permite medir la cantidad de proteína presente en una muestra en un solo día.
Marca: Cytiva RPN225
Detalles adicionales : Peso : 0.67400kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Descripción
- Método flexible: selección de protocolos de ensayo
- Protocolo de ensayo rápido
- No radioactivo
- Control preciso y exacto
- Sustrato listo para usar
- Reactivo codificado por color
- Protocolo de cinco horas
- Kits disponibles con o sin reactivos de acetilación
- Kit a granel suministrado sin tampones de lisis
- Intervalo doble: 25–6400 fmol/pocillo [sin acetilación], 2–128 fmol/pocillo [acetilación]
- Sensibilidad: 38,4 pg/ml [sin acetilación] y 14 pg/ml [acetilación]
Especificaciones
38,4 pg/ml (sin acetilación), 14 pg/ml (acetilación) | |
Microplacas de 96 pocillos | |
96 determinaciones |
Sistema de inmunoensayo de enzimas (EIA) de AMP cíclico Biotrak | |
Se utiliza para fines de investigación, elimina los largos procedimientos de extracción de muestras y permite la medición directa de AMP cíclico | |
De 2 °C a 8 °C |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P405-Guardar bajo llave.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride