Learn More
Carl Zeiss™ Adaptadores de cámara
Código de producto. 11856432
Click to view available options
Descripción:
60N-C 19 mm (0,75 pulg.)
60N-C 19 mm (1,0 pulg.)
P95-C 19 mm (0,50 pulg.)
P95-C 19 mm (0,75 pulg.)
SLR
T2-T2 DSLR
Potencia de aumento:
0.5x
0.63x
0.65x
1.0X
1.6X
2.5X
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 11856432
Marca: Carl Zeiss™ 4261150000000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador de cámara de montaje en C para Primovert
  • Requiere Primovert
  • Con un adaptador de cámara de montaje en C de fototubo
  • Para Primovert
Especificaciones
Tipo Adaptador de cámara
Descripción T2-T2 DSLR
Potencia de aumento 1.6X
Cantidad 1 unidad