Learn More
Motic™ Adaptador de cámara, montaje en C, 1X, 25,4 mm (1 pulg.)
Click to view available options
Potencia de aumento:
1X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conecte una cámara con sensor de 25,4 mm (1 pulg.) con montaje en C con este adaptador.
- Adecuado para microscopios verticales serie BA, invertidos serie AE y estéreo serie SMZ
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de cámara de montaje en C |
| Tipos de conector | Montaje en C |
| Para utilizar con (equipo) | Estereomicroscopios serie SMZ, serie AE invertida, serie BA vertical, 2,54 cm (1 pulg.)Cámara de montaje en C del sensor |
| Potencia de aumento | 1X. |