Learn More
Calponin-1 Mouse, Clone: rCNN1/832, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1264-MSM6-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15969837
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Calponin-1
Cytoplasmic
rCNN1/832
Unconjugated
XP_005259798
Mouse
34kDa
Protein A/G Purified
RUO
1264
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CNN1
Recombinant full-length human CNN1 protein
Myoepithelial cells in breast ducts
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.