Learn More
HUBER Calibration Bend
Calibration Bend, accessories for Unistats
Marca: HUBER 9925
Detalles adicionales : Peso : 0.53000kg
Descripción
Curva de calibración con bolsillo de sensorEspecificaciones
Sensor interno de 6 de diámetro x 160 mm | |
Curva de calibración | |
M38 x 1,5 |