missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CALD1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1E1C11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CALD1 |
---|---|
Clon | 1E1C11 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828815
|
Proteintech
66693-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818815
|
Proteintech
66693-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Caldesmon is a developmentally regulated protein involved in smooth muscle and non-muscle contraction. Two closely related variants of human caldesmon have been identified which differ in their eletrophoretic mobility and cellular distribution. The h-caldesmon variant (120-150kDa) is predomitly expressed in smooth muscle whereas l-caldesmon (70-80kDa) is found in non-muscle tissue and cells. Neither of the two variants has been detected in skeletal muscle.Especificaciones
CALD1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CAD, CALD1, Caldesmon, caldesmon 1, CDM, H CAD, L CAD, NAG22 | |
CALD1 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
1E1C11 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
Q05682, Q62736 | |
109624, 25687, 800 | |
CALD1 Fusion Protein Ag13676 | |
Primary | |
-20°C | |
CALD1 |