Learn More
Calcio, técnico, metal, piezas, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Descripción
Ca, Número de CAS-7440-70-2, 100 g, 1484 ºC, gris, 40,07 g/mol, 845 ºC, 85314, jarra de plástico para polvo, sólido
Especificaciones
Punto de ebullición | 1484°C |
Punto de fusión | 845°C |
Color | Gris |
pH | 14 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40.07g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.