Learn More
Calcium Hydroxide, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Catalog Number 15633300
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
1305-62-0
CaH2O2
74.09
MFCD00010901
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
6093208
CHEBI:31341
calcium dihydroxide
[OH-].[OH-].[Ca++]
1305-62-0
CaH2O2
74.09
MFCD00010901
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
6093208
CHEBI:31341
calcium dihydroxide
[OH-].[OH-].[Ca++]
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥96%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium Hydroxide
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 25 kg
Fórmula lineal Ca(OH)2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥96%
Grado Puriss. P.a.
Densidad 2.24g/mL at 25°C