Learn More
Calcio D-sacarato tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
D-Saccharate (D-glucaric acid) is used to study its potential chemopreventive properties and anti-oxidative properties at the level of peroxynitrite-induced damages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El D-sacarato (ácido D-glucárico) se utiliza para estudiar sus potenciales propiedades quimiopreventivas y antioxidativas a nivel de los daños inducidos por peroxinitrito.
Solubilidad
Soluble en agua (0,43 g/l).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
El D-sacarato (ácido D-glucárico) se utiliza para estudiar sus potenciales propiedades quimiopreventivas y antioxidativas a nivel de los daños inducidos por peroxinitrito.
Solubilidad
Soluble en agua (0,43 g/l).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium D-saccharate tetrahydrate |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 3821334 |
Índice Merck | 14,1700 |
Información de solubilidad | Soluble in water(0.43g/L). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.26 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Olor | Odorless |