Learn More
Cloruro de calcio hexahidrato, +98,5 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
50.30€ - 204.00€
CAS | 7774-34-7 |
---|---|
Fórmula molecular | CaCl2H12O6 |
Peso molecular (g/mol) | 219.07 |
Número MDL | 149616 |
Clave InChI | QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L |
Nombre IUPAC | dicloruro de calcio, hexahidrato |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Descripción
7774-34-7 | |
219.07 | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2H12O6 | |
149616 | |
dicloruro de calcio, hexahidrato |
Especificaciones
30°C | |
Incolora | |
Sólido | |
149616 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
219.07 | |
Jarra para polvos de plástico |
7774-34-7 | |
6.5 to 8.0 | |
CaCl2H12O6 | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
dicloruro de calcio, hexahidrato | |
219.08g/mol |