Learn More
Cloruro de calcio hexahidrato, +98,5 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosSpecifications
Specifications
| Punto de fusión | 30°C |
| Color | Incolora |
| pH | 6.5 to 8.0 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.08g/mol |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)