Learn More
Bromuro de cadmio, ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
45.60€ - 463.00€
CAS | 7789-42-6 |
---|---|
Número MDL | MFCD00015996 |
Sinónimo | cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11303857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035682.03 |
1 g | |||||||
11323857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035682.06 |
5 g |
190.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11313857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035682.14 |
25 g |
463.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
7789-42-6 | |
MFCD00015996 | |
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, |
Especificaciones
863°C | |
567°C | |
7789-42-6 | |
Beads | |
MFCD00015996 | |
14,1615 | |
272.22 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Cadmium bromide | |
Ultra dry | |
White to Yellow | |
(metals basis) | |
UN2570 | |
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, | |
99.999% | |
Ampule | |
5.192g/mL |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P280-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CADMIUM COMPOUNDS
missing translation for 'rtecsNumber' : EU9935000
missing translation for 'tsca' : TSCA
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
RUO – Research Use Only