Learn More
Bromuro de cadmio, ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11323857 5 g 5 g
11303857 1 g 1 g
11313857 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11323857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035682.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-42-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-42-6
Número MDL MFCD00015996
Sinónimo cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Especificaciones
Punto de ebullición 863°C
Nombre del producto químico o material Cadmium bromide
Punto de fusión 567°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco a amarillo
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1615
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.22
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.192 g/mL