Learn More
Bromuro de cadmio, ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313857
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
7789-42-6
MFCD00015996
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
7789-42-6
MFCD00015996
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 863°C
Nombre del producto químico o material Cadmium bromide
Punto de fusión 567°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco a amarillo
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1615
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.22
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.192 g/mL