Learn More
asecos™ armario para productos químicos CS-CLASSIC-G
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3056004030565
Detalles adicionales : Peso : 58.86000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15925396
  • 890.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
990 mm
Armario para productos químicos
486 mm
Con textura revestida en polvo
545 mm
54 kg
Gris, Amarillo
520 mm
Ventana fija, Con bisagras a la derecha
2
Conformidad DIN EN 16121/16122
2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
493 mm
Acero
520 × 545 × 1105 mm
493 × 486 × 990 mm
Estándar
1105 mm
CS.110.054.WDFWR
1