Learn More
asecos™ armario para productos químicos CS-CLASSIC
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3053204130542
Detalles adicionales : Peso : 84.78000kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1835 mm | |
Armario para productos químicos | |
751 mm | |
Con textura revestida en polvo | |
810 mm | |
94 kg | |
Gris, Gris claro | |
520 mm | |
Con aletas | |
3 | |
Conformidad DIN EN 16121/16122 |
3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | |
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo | |
493 mm | |
Acero | |
520 × 810 × 1950 mm | |
493 × 751 × 1835 mm | |
Estándar | |
1950 mm | |
CS.195.081 | |
2 |