Learn More
C9orf86 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | C9orf86 |
|---|---|
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16850425
|
Proteintech
20848-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16840425
|
Proteintech
20848-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Maternal embryonic leucine-zipper kinase (MELK) is a key regulator of survival of stemlike GBM cells in vitro. MELK expression is increased in breast cancer tissue and this increase is also associated with poor patient survival, as predicted for a candidate oncogene.Especificaciones
| C9orf86 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q3YEC7 | |
| 55684 | |
| C9orf86 Fusion Protein Ag14350 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RABL6 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| C9orf86, Parf, Partner of ARF, pp8875, RBEL1 | |
| RABL6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |