missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C9orf86 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 20848-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Maternal embryonic leucine-zipper kinase (MELK) is a key regulator of survival of stemlike GBM cells in vitro. MELK expression is increased in breast cancer tissue and this increase is also associated with poor patient survival, as predicted for a candidate oncogene.Especificaciones
| C9orf86 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RABL6 | |
| C9orf86, Parf, Partner of ARF, pp8875, RBEL1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 55684 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| 0.33 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q3YEC7 | |
| RABL6 | |
| C9orf86 Fusion Protein Ag14350 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido