Learn More
C9orf86 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16840425 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16840425 150 μL 150 microlitros
16850425 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16840425
Marca: Proteintech 208481AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Maternal embryonic leucine-zipper kinase (MELK) is a key regulator of survival of stemlike GBM cells in vitro. MELK expression is increased in breast cancer tissue and this increase is also associated with poor patient survival, as predicted for a candidate oncogene.
Especificaciones
Antígeno C9orf86
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RABL6
N.º de referencia del gen Q3YEC7
Alias de gen C9orf86, Parf, Partner of ARF, pp8875, RBEL1
Símbolos de los genes RABL6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C9orf86 Fusion Protein Ag14350
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55684
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG