missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C4orf18 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 25994-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16824525

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

FAM198B is a protein coding gene.
Especificaciones

Especificaciones

C4orf18
Polyclonal
Unconjugated
FAM198B
AD021, AD036, C4orf18, ENED, FAM198B, Protein FAM198B, UNQ2512/PRO6001
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51313, 68659
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q3UPI1, Q6UWH4
FAM198B
C4orf18 Fusion Protein Ag23312
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales