Learn More
C4orf18 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25994-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814525
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
FAM198B is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
C4orf18
Polyclonal
Unconjugated
FAM198B
AD021, AD036, C4orf18, ENED, FAM198B, Protein FAM198B, UNQ2512/PRO6001
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51313, 68659
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q3UPI1, Q6UWH4
FAM198B
C4orf18 Fusion Protein Ag23312
150 μL
Primary
Human, Mouse