missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C19ORF80 Monoclonal Antibody (OTI5A2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
| Antígeno | C19ORF80 |
|---|---|
| Clon | OTI5A2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17550204
|
Origene Technologies
TA808694S |
30 μL |
en la oferta
30 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17530204
|
Origene Technologies
TA808694 |
100 μL |
en la oferta
100 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
C19ORF80 Monoclonal antibody specifically detects C19ORF80 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| C19ORF80 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| OTI5A2 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG2a | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title