missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C19ORF80 Monoclonal Antibody (OTI5A2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17530204
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17530204 100 μL 100 microlitros
17550204 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17530204

Marca: Origene Technologies TA808694

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Betatrophin protein, also known as the hepatocellular carcinoma-associated protein TD26, is an adipocyte- and liver-enriched insulin targeted gene that is thought to play a role in lipid metabolism be regulating serum triglyceride levels. Betatrophin is closely related to the angiopoietin-like (ANGPTL) protein family. Betatrophin mRNA increases in the cold environment and after treatment with a high-fat diet, while its mRNA levels decrease in response to fasting, suggesting that it may play a role in mediating thermogenesis and energy homeostasis.

Especificaciones

Antígeno C19ORF80
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5A2
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ANGPTL8
N.º de referencia del gen Q6UXH0
Alias de gen C19orf80, PRO1185, PVPA599, RIFL, TD26
Símbolos de los genes ANGPTL8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 22-198 of human C19ORF80 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55908
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.