Learn More
Labcon Dispensadores para transfusiones sanguíneas C-Pette™ y C-Pette™ E
Estos dispensadores E proporcionan una forma sencilla de dispensar sangre en un casete de prueba sin retirar la tapa del tubo de extracción.
Marca: Labcon 7625-540-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
Ambos dispensadores E se ajustan a todos los tubos de extracción de sangre estándar y son ideales para su uso con muchos analizadores de punto de atención (POC) que requieren la entrega de una muestra.
- Minimiza los aerosoles y reduce el riesgo de infecciones adquiridas en el laboratorio
- Seguros para el uso en la cabecera del paciente
- Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Cánula de acero inoxidable o acrílica
- No esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Dispensador de gotas de sangre | |
Sí | |
Cánula acrílica | |
100/paq. |